ContactUsLinkComponent
Human recombinant NF-kappaB p50 subunit (35-381) (GST-tag) (from E. coli), GST Tag
Human recombinant NF-kappaB p50 subunit (35-381) (GST-tag) (from E. coli), GST Tag
Codice catalogo ENZOBMLUW99800050
Nome del fornitore:  ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:  
Human recombinant NF-kappaB p50 subunit (35-381) (GST-tag) (from E. coli), GST Tag
Codice catalogo ENZOBMLUW99800050
Nome del fornitore:  ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    50 µG
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Seq:
    02
  • Sequenza tag:
    GST Tag
  • Protein/peptide name:
    NF-kappaB p50 subunit (35-381) (GST-tag)
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Produced in E. coli.