ContactUsLinkComponent
Human recombinant CDC25C (from E. coli)
Human recombinant CDC25C (from E. coli)
Codice catalogo ENZOBMLSE3660050
Nome del fornitore:  ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:  
Human recombinant CDC25C (from E. coli)
Codice catalogo ENZOBMLSE3660050
Nome del fornitore:  ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    50 µG
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Seq:
    02
  • Protein/peptide name:
    CDC25C
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Produced in E. coli. Full length human CDC25C.