[beta-Ala8]Neurokinin A (4-10)
Codice catalogo ENZOBMLP5060001
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 mg
- Seq:02
- Protein/peptide name:[beta-Ala8]Neurokinin A (4-10)
- Purezza:97%
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Neurokinin receptor ligand
Highly selective NK2 neurokinin receptor agonist.