Orders LinkContactUsLinkComponent
Ac-REQD-pNA
Ac-REQD-pNA
5 mg
Codice catalogo ENZOBMLP4420005
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Ac-REQD-pNA
Codice catalogo ENZOBMLP4420005
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  
Ac-REQD-pNA
5 mg
Numero CAS:  
Price
SFr. 196.00
Log in per disponibilità
1 * 5 mg
Product Details & Documents
Caspase substrate
Colorimetric caspase substrate. Sequence corresponds to the prodomain of procaspase-8 cleavage site, residues 213-216, a putative caspase-10 target. Selective caspase-1 substrate at concentrations of 0,2 to 2 mM.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    5 mg
  • Cat. No.:
    ENZOBMLP4420005
  • Protein/peptide name:
    Ac-REQD-pNA
  • Purezza:
    95%