CDK2 substrate
Codice catalogo ENZOBMLP2650001
Nome del fornitore: ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 mg
- Seq:02
- Protein/peptide name:CDK2 Substrate
- Purezza:>95% (HPLC)
- Formulazione:Lyophilised
Specifiche
Informazioni su questo articolo
This peptide, HHASPRK, is a specific substrate for CDK2.