Orders LinkContactUsLinkComponent
Hsp27tide
1 mg
Codice catalogo ENZOBMLP2460001
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Hsp27tide
Codice catalogo ENZOBMLP2460001
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  
Hsp27tide
1 mg
Numero CAS:  
Price
SFr. 196.00
Log in per disponibilità
1 * 1 mg
Product Details & Documents
MAPKAPK substrate
This peptide, RRLNRQLSVA, is derived from Hsp27 (aa 80-85) and is a substrate for MAPKAPK2 and MAPKAPK3.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 mg
  • Cat. No.:
    ENZOBMLP2460001
  • Protein/peptide name:
    Hsp27tide
  • Purezza:
    95%