ContactUsLinkComponent
Human recombinant TRAILR2:Fc, FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Human recombinant TRAILR2:Fc, FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Codice catalogo ENZOALX522005FC050
Nome del fornitore:  ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:  
Human recombinant TRAILR2:Fc, FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Codice catalogo ENZOALX522005FC050
Nome del fornitore:  ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    50 µG
  • Coniugazione:
    FITC (Fluoresceina Isotiocionato)
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Specie:
    Human
  • Seq:
    02
  • Attività biologica:
    Inhibits human soluble TRAIL-induced apoptosis in a concentration range of 0,5 - 10 µg/ml.
  • Protein/peptide name:
    TRAILR2:Fc
  • Purezza:
    >95% (SDS-PAGE)
  • Concentrazione:
    1 mg/ml
  • Formulazione:
    Liquid. In PBS containing 0,02% sodium azide.
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Produced in HEK 293 cells. The extracellular domain of human TRAIL-R2 (DR5) (aa 52-212) is fused to the Fc portion of human IgG1.