Orders LinkContactUsLinkComponent
Human recombinant SUMO2 (1-93) (from <i>E. coli</i>)
Human recombinant SUMO2 (1-93) (from E. coli)
500 µG
Codice catalogo ENZOALX201089C500
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Human recombinant SUMO2 (1-93) (from <i>E. coli</i>)
Codice catalogo ENZOALX201089C500
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  
Human recombinant SUMO2 (1-93) (from E. coli)
500 µG
Numero CAS:  
Price
SFr. 503.00
Log in per disponibilità
1 * 500 µG
Product Details & Documents
Active form of SUMO-2
Produced in E. coli.
Active form of human SUMO-2 for conjugation to protein substrates.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    500 µG
  • Cat. No.:
    ENZOALX201089C500
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Protein/peptide name:
    SUMO2 (1-93)
  • Purezza:
    >95%
  • Specie:
    Human
  • Formulazione:
    Lyophilised
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
Specifiche