Orders LinkContactUsLinkComponent
N-Acetyl-Asp-Glu-OH
N-Acetyl-Asp-Glu-OH
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
N-Acetyl-Asp-Glu-OH
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Glutamate receptor ligand
Endogenous neurotransmitter with high affinity for the brain glutamate receptor. N-acetylated α-linked acidic dipeptidase (NAALADase), a membrane-bound peptidase, hydrolyzes α-NAAG, a major brain peptide, to N-acetylaspartate and glutamate. Discriminates between mGluR2 and mGluR3. mGluR3 activator. NMDA receptor antagonist. Neuroprotective.
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • ENZOALX151020M010
  • ENZOALX151020M050
  • Protein/peptide name:
  • N-Acetyl-Asp-Glu-OH
  • N-Acetyl-Asp-Glu-OH
  • Purezza:
  • >98%
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Conf
    Disponibilità
    Price
  • 10 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - SFr. 80.70
    SFr. 80.70
    1 * 10 mg
       SFr. 80.70
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ENZOALX151020M010
    Protein/peptide name
    N-Acetyl-Asp-Glu-OH
    Purezza
    >98%
  • 50 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - SFr. 274.00
    SFr. 274.00
    1 * 50 mg
       SFr. 274.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ENZOALX151020M050
    Protein/peptide name
    N-Acetyl-Asp-Glu-OH
    Purezza
Consigli