HDAC assay buffer II
HDAC assay buffer II, 20 mL
Codice catalogo ENZOBMLKI4220020
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
HDAC assay buffer II
Codice catalogo ENZOBMLKI4220020
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
50 mM Tris/Cl, pH 8.0, 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 1 mM MgCl2, 1 mg/ml BSA.
Specifiche
Specifiche
- Conf:20 mL
- Descrizione:HDAC assay buffer II