Permeabilisation, (buffer)
Permeabilization, (buffer), 100 mL
Codice catalogo ENZOADI950012100
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Permeabilisation, (buffer)
Codice catalogo ENZOADI950012100
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:100 mL
- Descrizione:Permeabilization, (buffer)
- Cat. No.:ENZOADI950012100
- Formulazione:Liquid. In PBS, pH 7,2, containing 0,1% Saponin and 0,09% sodium azide.