Fixation, (buffer)
Fixation, (buffer), 100 mL
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Fixation, (buffer)
Codice catalogo ENZOADI950011100
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:100 mL
- Descrizione:Fixation, (buffer)
- Cat. No.:ENZOADI950011100
- Formulazione:Liquid. In PBS, pH 7,2, containing 4% formaldehyde.