RIPA cell lysis buffer 2
RIPA cell lysis buffer 2, 100 mL
Codice catalogo ENZOADI801284
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
RIPA cell lysis buffer 2
Codice catalogo ENZOADI801284
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:100 mL
- Descrizione:RIPA cell lysis buffer 2
- Cat. No.:ENZOADI801284
- Formulazione:Liquid, 50 mm TRIS-hydrogen chloride, pH 7,4, containing 150 mm sodium chloride, 1 mm EDTA, 1 mm EGTA, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholate and 0,1% SDS