Caspase-2 fluorometric assay kit
Codice catalogo ENZOALX850214KI01
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:25 Tests
- Descrizione:Caspase-2 fluorometric assay kit
- Seq:02
- Condizioni di spedizione:−20 °C
- Applicazione:Fluorescent Detection, Activity Assay
- Taglia:25 tests
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Based on the detection of AFC (7-amino-4-trifluoromethyl coumarin) after cleavage from the labelled substrate VDVAD-AFC.
Delivery: Kit includes Cell Lysis buffer (25 ml), 2X Reaction Buffer (2 ml), 1 mM VDVAD-AFC Substrate (125 µl), DTT (100 µl).