ContactUsLinkComponent
Annexin V-FITC apoptosis detection kit
Annexin V-FITC apoptosis detection kit
Supplier:  Enzo Life Sciences
Certificates
Annexin V-FITC apoptosis detection kit
Supplier:  Enzo Life Sciences
Specifications
  • Condizioni di conservazione:
    4 °C
  • Condizioni di spedizione:
    4 °C
  • Purezza:
    ≥98% (SDS-PAGE; HPLC)
  • Applicazione:
    Flow Cytometry, Fluorescence Microscopy, Fluorescent Detection
  • Taglia:
    300 tests