ContactUsLinkComponent
Matrix Metalloproteinase-20 (MMP-20) colorimetric drug discovery kit
Matrix Metalloproteinase-20 (MMP-20) colorimetric drug discovery kit
Codice catalogo ENZOBMLAK4220001
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  
Matrix Metalloproteinase-20 (MMP-20) colorimetric drug discovery kit
Codice catalogo ENZOBMLAK4220001
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    1 KIT
  • Descrizione:
    Matrix Metalloproteinase-20 (MMP-20) O79:O98 drug discovery kit
  • Seq:
    02
  • Condizioni di conservazione:
    −80 °C
  • Applicazione:
    Colorimetric detection, HTS activity assay
  • Taglia:
    1 kit
Specifiche
Informazioni su questo articolo
A QuantiZyme™ Assay System. The MMP-20 Colorimetric Drug Discovery Kit is a complete assay system designed to screen inhibitors of matrix metalloproteinase-20 (MMP-20, enamelysin) using a thiopeptide as a chromogenic substrate.
Delivery: Kit contains MMP-20 enzyme (human) (recombinant), substrate, a prototypic control inhibitor (NNGH3), assay buffer, 96-well microplate and a detailed instruction booklet.