ContactUsLinkComponent
Matrix Metalloproteinase-1 (MMP-1) colorimetric drug discovery kit
Matrix Metalloproteinase-1 (MMP-1) colorimetric drug discovery kit
Codice catalogo ENZOBMLAK4040001
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  
undefined
Matrix Metalloproteinase-1 (MMP-1) colorimetric drug discovery kit
Codice catalogo ENZOBMLAK4040001
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    1 KIT
  • Descrizione:
    Matrix Metalloproteinase-1 (MMP-1) colorimetric drug discovery kit
  • Seq:
    02
  • Condizioni di conservazione:
    −80 °C
  • Applicazione:
    Colorimetric detection, HTS activity assay
  • Taglia:
    1 kit
Specifiche
Informazioni su questo articolo
A QuantiZyme™ Assay System. The MMP-1 Colorimetric Drug Discovery Kit is a complete assay system designed to screen inhibitors of matrix metalloproteinase-1 (MMP-1, interstitial collagenase, fibroblast collagenase) using a thiopeptide as a chromogenic substrate.
Delivery: Kit includes MMP-1 Enzyme (human) (recombinant), Substrate, inhibitor, Assay Buffer and 96-well Microplate.