ContactUsLinkComponent
Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3) colorimetric drug discovery kit
Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3) colorimetric drug discovery kit
Codice catalogo ENZOBMLAK4000001
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  
Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3) colorimetric drug discovery kit
Codice catalogo ENZOBMLAK4000001
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    1 KIT
  • Descrizione:
    Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3) colorimetric drug discovery kit
  • Seq:
    02
  • Condizioni di conservazione:
    −80 °C
  • Applicazione:
    Colorimetric detection, HTS activity assay
  • Taglia:
    1 kit
Specifiche
Informazioni su questo articolo
A QuantiZyme™ Assay System. The MMP-3 Colorimetric Drug Discovery Kit is a complete assay system designed to screen inhibitors of matrix metalloproteinase-3 (MMP-3, stromelysin-1) using a thiopeptide as a chromogenic substrate. The assays are performed in a convenient 96 well microplate format.
Delivery: Kit contains MMP-3 Enzyme (human) (recombinant), Substrate, Inhibitor, Assay Buffer and 96-well Microplate.