Orders LinkContactUsLinkComponent
Cell counting kit-F
Cell counting kit-F
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Cell counting kit-F
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Fluorometric kit for simple and accurate cell proliferation and cytotoxicity assays. Advantages includes no radioisotopes, more sensitive than the colorimetric assay, short staining reaction time, no solubilization step, correlates with the [3H]-thymidine incorporation assay.
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • ENZOALX850245KI01
  • ENZOALX850245KI02
  • Applicazione:
  • Fluorescence Microscopy
  • Fluorescence Microscopy
  • Taglia:
  • 500 tests
  • 5×500 tests
  • Condizioni di conservazione:
  • −20 °C
  • −20 °C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Test per kit
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • ENZOALX850245KI01
    Cell counting kit-F
    Cell counting kit-F
    500
    500 Tests
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 Tests
    1 * 500 Tests - 470.00 SFr.
    470.00 SFr.
    1 * 500 Tests
       470.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ENZOALX850245KI01
    Applicazione
    Fluorescence Microscopy
    Taglia
    500 tests
    Condizioni di conservazione
    −20 °C
  • ENZOALX850245KI02
    Cell counting kit-F
    Cell counting kit-F
    5×500
    500 Tests
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 Tests
    1 * 500 Tests - 1 120.00 SFr.
    1 120.00 SFr.
    1 * 500 Tests
       1 120.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ENZOALX850245KI02
    Applicazione
    Fluorescence Microscopy
    Taglia
    5×500 tests
    Condizioni di conservazione
    −20 °C