Anti-MDA5 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ENZOENZABS2990100
Supplier: Enzo Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Recommended Applications: ELISA, IF, IHC (PS), WB
Species reactivity: Human, Mouse
Type: Primary
Antigen: MDA5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Specifications
- Seq:02
- Western blot:Yes
- Reattività:Human
- Immunogeno:Synthetic peptide corresponding to 16 amino acids from near the center of human MDA5
- Purificazione:Affinity purified
- Tampone di conservazione:In PBS containing 0,02% sodium azide
- Coniugazione:Non coniugato
- Isotipo:IgG
- Cat. No.:ENZOENZABS2990100
- Sinomini antigene:RLR-2|Helicard|CADM-140 autoantigen|RIG-I-like receptor 2|RH116|Interferon-induced helicase C domain-containing protein 1
- ImmunoFluorescenza:Yes
- Forma:Liquid
- Simbolo dell'antigene:MDA5
- Clonalità:Policlonale
- Ospite:Rabbit
- Temperatura di spedizione:Shipped on blue ice
- Tipo anticorpo:Primary
- Temperatura di conservazione:–20 °C
- Tipo di anticorpi:Melanoma differentiation-associated gene 5
- ImmunoChimica:Yes
- ELISA:Yes