Orders LinkContactUsLinkComponent
Penetration probe
Penetration probe
Penetration probe PT100 with 2 m fixed ribbon cable, −85…+150 °C, Class A, 5×60 mm
Codice catalogo 620-1971
Nome del fornitore:   Testo
Penetration probe
Codice catalogo 620-1971
Nome del fornitore:  Testo
Penetration probe
Penetration probe
Penetration probe PT100 with 2 m fixed ribbon cable, −85…+150 °C, Class A, 5×60 mm
Price
SFr. 129.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Range di misura:
    −85…+150 °C
  • Descrizione:
    Penetration probe PT100 with 2 m fixed ribbon cable
  • Accuratezza:
    Class A
  • Ø×L:
    5×60 mm