Flat Bags, PP
Flat bag, transparent, 0,05 mm, 400×250 mm
Codice catalogo 129-9173
Nome del fornitore: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Vai a
Product Details & Documents
Flat sample bag suitable for infectious materials.
Specifiche
- Descrizione:Flat bag, transparent
- Dimensioni:400×250 mm
- Spessore:0,05 mm