Orders LinkContactUsLinkComponent
Sight Boxes, PP
Sight Boxes, PP
Nome del fornitore:   SEMADENI
Sight Boxes, PP
Nome del fornitore:  SEMADENI
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Made of PP.
  • Cost-effective
  • Resistant to greases, resins, alkalis, oils and acids
  • Good temperature resistance
These storage boxes are for the professional sector and a wide range of applications in industry, crafts, household and hobby.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • rosso
    210×240×145 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5.10
    SFr. 5.10
    1 * 1 ST
       SFr. 5.10
  • blu
    210×240×145 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5.10
    SFr. 5.10
    1 * 1 ST
       SFr. 5.10
  • rosso
    495/460×31×185 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 23.00
    SFr. 23.00
    1 * 1 ST
       SFr. 23.00
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.