Sampling swab, Gynobrush® Plus
Non sterile sampling swabs (200 mm)
Codice catalogo HERE1032929
Nome del fornitore: HERENZ HEINZ
Vai a
Product Details & Documents
This Gynobrush® Plus has a soft plastic tip.
Suitable for sampling gynocological fluids.
Specifiche
- Descrizione:Non sterile sampling swabs (200 mm)