ContactUsLinkComponent
Multi-position magnetic stirrers
Multi-position magnetic stirrers
Fournisseur:  HMC Europe GmbH
Certificats
Multi-position magnetic stirrers
Fournisseur:  HMC Europe GmbH
Spécifications
  • Catalog No:
  • HMCA90002
  • Modello:
  • Cyclone 15
  • Numero di posizioni di agitazione:
  • 16
  • Capacità di agitazione max. per agitatore H₂O:
  • 1 - 1000 ml
  • Intervallo di velocità:
  • 100 - 1000 min⁻¹
  • L×P×A:
  • 240×420×35 mm
  • Peso:
  • 7,5 kg
Spécifications
Frequently Bought Together