Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Ghiere
Tappi per provette
Screw caps for culture tubes, KIMBLE®
Screw caps for culture tubes, KIMBLE®
SCERSP73805B-15415
:
DWK Life Sciences
Screw caps for culture tubes, KIMBLE®
SCERSP73805B-15415
:
DWK Life Sciences
Filettatura:
15-415
Colore:
naturale
Descrizione:
With closed top, linerless
Materiale:
PP
Conf:
1.000
PP.
Very good chemical resistance
Very good temperature resistance