Orders LinkContactUsLinkComponent
Pyruvate assay kit
Pyruvate assay kit
Pyruvate Assay, 100 assays, 1 KIT
Codice catalogo ABNOKA1674
Nome del fornitore:   Abnova
Pyruvate assay kit
Codice catalogo ABNOKA1674
Nome del fornitore:  Abnova
Numero CAS:  
Pyruvate assay kit
Pyruvate assay kit
Pyruvate Assay, 100 assays, 1 KIT
Numero CAS:  
Price
887.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Pyruvate Assay Kit is for quantitative colorimetric/fluorimetric pyruvate determination.
  • Detection method: Colorimetric, fluorometric
  • Calibration range: Colorimetric assay: 2 to 500 μM; fluorimetric assay: 0,2 to 50 μM
Informazioni per l'ordine: The kit includes enzyme mix (10 ml), dye reagent (120 µl) and standard 25 mM pyruvate (400 µl).
Attenzione: For research use only.
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 KIT
  • Descrizione:
    Pyruvate Assay
  • Test per kit:
    100 assays
  • Cat. No.:
    ABNOKA1674
  • Dimensione del campione:
    10 µl
  • Temperatura di conservazione:
    −20 °C
Specifiche