VWR® Traceable®, Termoigrometro digitale
0…50 °C; 20 - 90% RH, ±1,0 °C; ±5,0 % UR, 0,1 °C; 1,0% RH, 59×108×15 mm
Codice catalogo 620-1673
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR® Traceable®, Termoigrometro digitale
Codice catalogo 620-1673
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Questo termometro /orologio/monitor di umidità offre tre visualizzazioni contemporanee: orario, temperatura e umidità. Sensori interni per l'uso in cappe e celle frigorifere.
- Funzione di cancellazione della memoria
- Memoria minima/massima
- Richiamo dei valori massimo e minimo in memoria
W×D×H: 59×108×15 mm
Certificate indicates traceability to standards provided by NIST.
Certifications: Il certificato indica la tracciabilità a standard NIST. Calibrazione a norma ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001.
Informazioni per l'ordine: Fornito con certificato di calibrazione Traceable®, supporto integrato e batteria AAA.
Documents
620-1673
Immagini 360
TDS_VWR_DIGITAL_THERMO-HYGROMETER_TRACEABLE
Specifiche del prodotto
VWR® for Temperature Measurement and Recording
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Range di misura:0…50 °C; 20 - 90% RH
- Risoluzione:0,1 °C; 1,0% RH
- L×P×A:59×108×15 mm
- Accuratezza:±1,0 °C; ±5,0 % UR