Swabs in tubes, Dryswab™
Codice catalogo MEDWMW1028D
Nome del fornitore: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Specifiche
- Sterili:+
- Descrizione:Swabs in tubes, Dryswab™
- Lunghezza:150 mm
- Materiale:Poliestere
- Seq:02
- Colore tappo:nero
- Conf:800
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Individual labelled sterile tubes with polyester bud, standard plastic shaft.
- Tamper-evident label is clearly printed
- Lot number and expiry date included
Recommended for clinical use, forensics, as well as environmental tests.
Shelf life of five years.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904