ContactUsLinkComponent
Chemical and cold resistant gloves, Showa 465
Chemical and cold resistant gloves, Showa 465
Supplier:  Showa
Certificates
undefined
Chemical and cold resistant gloves, Showa 465
Supplier:  Showa
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-5846
  • 112-5847
  • 112-5848
  • Modello:
  • 465
  • 465
  • 465
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Materiale rivestimento interno:
  • Acrilico
  • Acrilico
  • Acrilico
  • Finitura:
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Tipo polsino:
  • Svasato
  • Svasato
  • Svasato
  • Norma EN:
  • EN ISO 374-1 Type C (KL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3221X), EN 511 (121)
  • EN ISO 374-1 Type C (KL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3221X), EN 511 (121)
  • EN ISO 374-1 Type C (KL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3221X), EN 511 (121)