Ammonium molybdate reagent for silica determination using Lovibond₂ Comparator 2000+ system
Codice catalogo LOVI460241
Nome del fornitore: Lovibond
Numero CAS:
Specifiche
- Metodo chimico:Silicomolybdate
- Conf:100 mL
- Descrizione:Silica reagent, ammonium molybate liquid solution
- Range di misura:2.5 – 25 mg/l SiO₂