Reagent for sulphate determination using Lovibond® MD photometers
Codice catalogo LOVI515450BT
Nome del fornitore: Lovibond
Numero CAS:
Specifiche
- Metodo chimico:Barium sulphate (turbidity)
- Conf:100 Tab.
- Descrizione:Sulphate tablet
- Per strumento:MD600, MD610, MultiDirect and Spectrodirect
- Range di misura:5 - 100 mg/l SO₄