Reagents for hardness and calcium hardness using Lovibond® MD photometers
Nome del fornitore: Lovibond
Certificati
Reagents for hardness and calcium hardness using Lovibond® MD photometers
Nome del fornitore: Lovibond
Informazioni su questo articolo
Frequently Bought Together
Soluzioni tampone colorate Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, vetrini a immersione
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Buffer solutions, ready to use, referenced at 20 °C, Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Fenolftaleina 1% in ethanol 70% Indicatore pH
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM, Soluzioni tampone, 20 °C
Nome del fornitore: VWR Chemicals
BUFFER PH 7,00 DOSING BOTTLE DURACAL 1 * 500 mL
Nome del fornitore: HAMILTON BONADUZ
Soluzione tampone, pronta all'uso
Nome del fornitore: WTW
pH buffers, DuraCal
Nome del fornitore: HAMILTON BONADUZ
Standard
Nome del fornitore: ROTRONIC INSTRUMENTS
Density standard, water
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Beute per numero di iodio con tappo in vetro
Nome del fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Reagents for Phosphate Determination using Lovibond® MD photometers
Nome del fornitore: Lovibond
Reagents for aluminium determination using Lovibond® MD 100 and MD 600 Series Photometers
Nome del fornitore: Lovibond
Reagents for nitrite determination using Lovibond® MD photometers/SpectroDirect
Nome del fornitore: Lovibond
Reagents for chlorine determination using Lovibond® MD photometers
Nome del fornitore: Lovibond
VWR®, Culture Tubes with Black PP Screw Cap
Nome del fornitore: VWR Collection
Reagents for iron determination using Lovibond® MD Photometers
Nome del fornitore: Lovibond