Leather gloves, A271
Nome del fornitore: Portwest
Informazioni su questo articolo
Premium quality leather drivers glove with Insulatex™ lining for added warmth and comfort.
- Made from cow grain leather
- Provide mechanical and cold protection
Certifications: EN 388:2016 (3142X), EN 511 (22X)
2 varianti
Product Details & Documents
Premium quality leather drivers glove with Insulatex™ lining for added warmth and comfort.
- Made from cow grain leather
- Provide mechanical and cold protection
Certifications: EN 388:2016 (3142X), EN 511 (22X)
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- PRTWA271TARL
- PRTWA271TARXL
- Modello:
- A271
- A271
- Ambidestro/mano specifico:
- mano specifico
- mano specifico
- Monouso/riutilizzabile:
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- Materiale rivestimento interno:
- Insulatex™
- Insulatex™
- Norma EN:
- EN 388:2016 (3142X), EN 511 (22X)
- EN 388:2016 (3142X), EN 511 (22X)
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Dimensione del guantoColoreDisponibilitàPrice
- Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.PRTWA271TARLModelloA271Ambidestro/mano specificomano specificoMonouso/riutilizzabileriutilizzabileMateriale rivestimento internoInsulatex™Norma ENEN 388:2016 (3142X), EN 511 (22X) - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.PRTWA271TARXLModelloA271Ambidestro/mano specificomano specificoMonouso/riutilizzabileriutilizzabileMateriale rivestimento internoInsulatex™Norma ENEN 388:2016 (3142X), EN 511 (22X)