Charging stand for one pipette
Codice catalogo 613-4123
Nome del fornitore: Sartorius
Specifiche
- Colore:bianco
- Descrizione:Supporto di ricarica per 1 pipetta, alimentatore universale
- Seq:63
- L×P×A:380×145×115 mm
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
When the pipette is not in use, it should be stored in an upright position in order to avoid contamination from desks and benches.
The electronic pipettes are recommended to be stored and charged on a charging stand, whenever they are not in use. In this way, the batteries always remain charged, when the work begins. Charging Stand is for storing and charging one electronic pipette, Picus or eLINE®.