pH electrodes
Nome del fornitore: Cole-Parmer
Vai a
Informazioni su questo articolo
2 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- TipopHTemperaturaMaterialeElettrolitaDiafr.Ø×LConnettorePerDisponibilitàPrice
- JENW99960-42Combination pH electrode, refillable, with bulb endCombination pH electrode, refillable, with bulb endCombination pH electrode, bulb type0 - 110...+50 °CVetro3M KCl (refillable)Annular ceramic12×120 mmBNC, 1 m cableLow ionic strength solutionsLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 440.00
- JENW10090-81Combination pH electrode, refillableCombination pH electrode, refillableCombination pH electrode, bulb1 - 140...+80 °CVetro4.0M KCl/AgCl (refillable)Annular ceramic12×350 mmBNC, 1 m cableMeasurements in large flasksLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 258.00