Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Product Family Options
  • Valore pH
    Colore
    Temperatura di riferimento
    Tipo di conf.
    Pk Info
    Conf
  • 4,00
    rosso
    20 °C
    Plastic bottle
    0,5 L
    500 mL
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 64.80 SFr.
    64.80 SFr.
    1 * 500 mL
       64.80 SFr.
  • 4,00
    rosso
    20 °C
    Plastic bottle
    6×0,5 L
    3.000 mL
    1 * 3.000 mL
    1 * 3.000 mL - 327.95 SFr.
    327.95 SFr.
    1 * 3.000 mL
       327.95 SFr.
  • 4,00
    rosso
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 113.91 SFr.
    113.91 SFr.
    1 * 1 L
       113.91 SFr.
  • 4,00
    rosso
    20 °C
    Plastic bottle
    6×1 L
    6 L
    1 * 6 L
    1 * 6 L - 597.32 SFr.
    597.32 SFr.
    1 * 6 L
       597.32 SFr.
  • 4,00
    rosso
    20 °C
    VOLPAK container
    5 L
    5 L
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 199.10 SFr.
    199.10 SFr.
    1 * 5 L
       199.10 SFr.
  • 4,00
    rosso
    20 °C
    VOLPAK container
    10 L
    10 L
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 346.41 SFr.
    346.41 SFr.
    1 * 10 L
       346.41 SFr.
  • 7,00
    verde
    20 °C
    Plastic bottle
    0,5 L
    500 mL
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 64.80 SFr.
    64.80 SFr.
    1 * 500 mL
       64.80 SFr.
  • 7,00
    verde
    20 °C
    Plastic bottle
    6×0,5 L
    3.000 mL
    1 * 3.000 mL
    1 * 3.000 mL - 316.24 SFr.
    316.24 SFr.
    1 * 3.000 mL
       316.24 SFr.
  • 7,00
    verde
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 113.27 SFr.
    113.27 SFr.
    1 * 1 L
       113.27 SFr.
  • 7,00
    verde
    20 °C
    Plastic bottle
    6×1 L
    6 L
    1 * 6 L
    1 * 6 L - 595.00 SFr.
    595.00 SFr.
    1 * 6 L
       595.00 SFr.
  • 7,00
    verde
    20 °C
    VOLPAK container
    5 L
    5 L
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 199.90 SFr.
    199.90 SFr.
    1 * 5 L
       199.90 SFr.
  • 7,00
    verde
    20 °C
    VOLPAK container
    10 L
    10 L
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 347.50 SFr.
    347.50 SFr.
    1 * 10 L
       347.50 SFr.
  • 9,00
    blu
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 114.48 SFr.
    114.48 SFr.
    1 * 1 L
       114.48 SFr.
  • 9,00
    blu
    20 °C
    Plastic bottle
    6×1 L
    6 L
    1 * 6 L
    1 * 6 L - 597.32 SFr.
    597.32 SFr.
    1 * 6 L
       597.32 SFr.
  • 9,00
    blu
    20 °C
    VOLPAK container
    5 L
    5 L
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 193.22 SFr.
    193.22 SFr.
    1 * 5 L
       193.22 SFr.
  • 10,00
    viola
    20 °C
    Plastic bottle
    0,5 L
    500 mL
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 57.80 SFr.
    57.80 SFr.
    1 * 500 mL
       57.80 SFr.
  • 10,00
    viola
    20 °C
    Plastic bottle
    6×0,5 L
    3.000 mL
    1 * 3.000 mL
    1 * 3.000 mL - 337.32 SFr.
    337.32 SFr.
    1 * 3.000 mL
       337.32 SFr.
  • 10,00
    viola
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 113.42 SFr.
    113.42 SFr.
    1 * 1 L
       113.42 SFr.
  • 10,00
    viola
    20 °C
    Plastic bottle
    6×1 L
    6 L
    1 * 6 L
    1 * 6 L - 595.80 SFr.
    595.80 SFr.
    1 * 6 L
       595.80 SFr.
  • 10,00
    viola
    20 °C
    VOLPAK container
    10 L
    10 L
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 292.67 SFr.
    292.67 SFr.
    1 * 10 L
       292.67 SFr.