Pasteur pipettes
These pipettes are made from PE.
These pipettes are made from PE.
Product Family Options
- DescrizioneCapacitàVolume gocceLunghezzaSteriliConfezione
- Graduated1 ml35 µl150 mm-500/inner pack, 3000/carton1 * 3.000 STSFr. 156.00
- Graduated1 ml35 µl150 mm+10/inner pack, 500/carton1 * 500 STSFr. 75.90
- Graduated1 ml35 µl150 mm+Individually wrapped, 500/carton1 * 500 STSFr. 80.60
- Long6 ml48 µl230 mm-400/inner pack, 2400/carton1 * 2.400 STSFr. 414.00