Digital mini penetration thermometer
Termometro a penetrazione Mini, per la misurazione della temperatura nell'aria, in sostanze soffici o in polveri, liquidi, −50…+150 °C, ±1 °C (da −10 a 99,9 °C)
±2 °C (da −30 a −10,1 °C ), 0,1 (−19,9…+150);
1,0 °C, 133 mm
±2 °C (da −30 a −10,1 °C ), 0,1 (−19,9…+150);
1,0 °C, 133 mm
Codice catalogo TEST0560.1110
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
This mini penetration thermometer is used for measuring liquid temperatures in the laboratory, or air temperatures in heating and ventilation technology. It can also be used as a food thermometer. Its penetration probe is excellent for measuring the core temperature of food products during food controls.
- Large, easy to read display
- Battery status display and easy battery replacement
Informazioni per l'ordine: Supplied with protective sleeve for probe shaft, easily legible display, batteries and certificate of conformity.
Documents
CE Digital Mini Penetration Thermometer testo-CE-Konformitaet_Mini-Thermometer_0560 1110_0017-2017_D_GB
CoC Digital Mini Thermometer with Extended Penetration Probe CoC Products Coming into Contact with Food reg 1935 2004
HACCP Certificate Equipment Temperature Monitoring
Ulteriori dettagli sul prodotto
Specifiche
- Range di misura:−50…+150 °C
- Risoluzione:0,1 (−19,9…+150);
1,0 °C - Descrizione:Termometro a penetrazione Mini, per la misurazione della temperatura nell'aria, in sostanze soffici o in polveri, liquidi
- Accuratezza:±1 °C (da −10 a 99,9 °C)
±2 °C (da −30 a −10,1 °C ) - Sonda:133 mm
- Cat. No.:TEST0560.1110
- Peso:20 g
- Temperatura d'uso:−10...+50 °C
- Tipo di batteria:Button cell LR44
- L×P×A:35×147×23 mm
- Display:LCD, one-line
- Materiale alloggiamento:ABS