Pipette multicanale, meccaniche, volume variabile, Eppendorf Reference® 2 (General Lab Product)
La robusta Reference® 2 sostituisce la pipetta Reference® ed è caratterizzata da un nuovo design, peso ridotto e un unico pulsante.
- Funzionamento con un unico pulsante e cono a molla per una manipolazione rapida ed ergonomica con sforzo di azionamento ridotto
- Rapida espulsione del puntale con riduzione dell'aerosol attivo; feedback tattile per impedire l'espulsione accidentale del puntale
- Il cono a molla può essere attivato/disattivato facoltativamente e migliora riproducibilità e flessibilità
- L'indicatore di canale garantisce un allineamento costante delle pipette durante il processo di lavoro
- Numero di serie stampato su più componenti della pipetta per una maggiore tracciabilità
- Chip RFID incorporato contenente tutti i dati principali a garanzia di tracciabilità completa
- Software TrackIT opzionale per una facile identificazione e documentazione, con la possibilità di aggiungere dati personali (ad es. tempo di calibrazione e risultati, posizione)
- Completamente autoclavabili
Grazie al funzionamento affidabile e preciso, la pipetta è ideale per l'uso con liquidi preziosi o in tutte le applicazioni che richiedono livelli estremamente elevati di precisione.
Designed and constructed for general laboratory and research applications in Life Science. Typical applications include: Food & beverages, forensic, cosmetics, agriculture, animal studies, chemical analytics, research applications at medical and academic facilities.
* Funziona con Windows 7/8 e Vista.
: Without CE marking.
- Catalog No:
- 613-5844
- 613-5843
- 613-5846
- 613-5845
- 613-5848
- 613-5847
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001
Frequently Bought Together