Rame (II)-etilendiammina 1 M in water, grado tecnico not for viscosity determination
ACRO460680010
:
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 L
- Seq:5037
- Appearance:Dark blue Solution
- Strength:0.98 to 1.02 M (copper molarity)
:
:217.76 g/mol
:1.1 g/cm³
:>110 °C
:Ambiente
:1761
:8,II
:GHS05
:14552-35-3
:13426-91-0
:Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂
:MFCD00274628