Orders LinkContactUsLinkComponent
Bile, bovine, powder
Bile, bovine, powder
Bile, bovine, powder
  • CAS: 8008-63-7
  • Catalog No:
  • ACRO460330250
  • ACRO460331000
  • ACRO460335000
  • Forma fisica:
  • powder
  • powder
  • powder
  • Solubilità:
  • Soluble in water
  • Soluble in water
  • Soluble in water
Product Family Options
  • Descrizione
    Tipo di conf.
    Conf
  • Bile Bovine Powder
    Glass bottle
    25 g
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 29.40
    SFr. 29.40
    1 * 25 g
       SFr. 29.40
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO460330250
    Forma fisica
    powder
    Solubilità
    Soluble in water
  • Bile Bovine Powder
    Glass bottle
    100 g
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 71.70
    SFr. 71.70
    1 * 100 g
       SFr. 71.70
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO460331000
    Forma fisica
    powder
    Solubilità
    Soluble in water
  • Bile Bovine Powder
    Glass bottle
    500 g
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 306.00
    SFr. 306.00
    1 * 500 g
       SFr. 306.00
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO460335000
    Forma fisica
    powder
    Solubilità
    Soluble in water