ContactUsLinkComponent
Sodio dodecile solfato (SDS), granular, pure, meets analytical specification of Ph.Eur.
Corrosivo
Irritante
Sodio dodecile solfato (SDS), granular, pure, meets analytical specification of Ph.Eur.
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificati
undefined
Corrosivo
Irritante
Sodio dodecile solfato (SDS), granular, pure, meets analytical specification of Ph.Eur.
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificati
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance:
    White to light yellow Powder or crystals
  • Identification A:
    Passes test
  • Identification B:
    Passes test
  • Identification C:
    Passes test
  • Identification D:
    Passes test
  • Alkalinity:
    Passes test
  • Titration:
    ≥85 %
  • NaCl and Na2SO4:
    ≤8 %
  • Non-esterified alcohols:
    ≤4 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni correlate
Certificati
Cerca per numero di lotto
Frequently Bought Together