Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Arancio metile
Arancio metile soluzione 0,1%
Arancio metile soluzione 0,1%
Arancio metile soluzione 0,1%
Katalognr. LOVI419436
Anbieter:
Lovibond
CAS-Nummer:
Zertifikate
Bild vergrößern
Arancio metile soluzione 0,1%
Katalognr. LOVI419436
Anbieter:
Lovibond
CAS-Nummer:
Zertifikate
Technische Daten
Conf:
250 mL
Seq:
2590
Technische Daten
Über diesen Artikel
Produktdetails
Dokumentation
:
:
327.34 g/mol
CAS-Nummer:
547-58-0
Formel:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MDL-Nummer:
MFCD00007502
Produktdetails
Dokumentation