Ball valves
Ball valves, for hose int. Ø 6 - 8 mm
229-7485
: SEMADENI
Three way ball valve with PP body and PTFE tips with total length of 65 mm.
- Descrizione:Ball valves, for hose int. Ø 6 - 8 mm
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals