Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Maximum, Protection Covers
VWR® Maximum, Protection Covers
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR® Maximum, Protection Covers
Nome del fornitore:  VWR Collection
Certificates
VWR® Maximum, Protection Covers
2 varianti
Product Details & Documents
Manufactured from fluid-impervious material.
  • Full protection from fluids and light chemical splashes
  • Lowest level of particle shedding
  • Clean, low linting fabric
  • Tunnelled elastic, along the bottom perimeter, ensures a secure fit
These covers provide barrier protection against fluids, biologicals, particulates and light chemical splashes.
Bacterial Filtration Efficiency: 99,9%
Level I per Helmke Drum test
Certifications: Covers are rigorously tested and manufactured in an ISO certified facility, under stringent process controls, to ensure that each item meets exacting quality standards, and performs to specification.
Lot-controlled and validated through independent lab testing.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 129-1216
    Protection covers, non sterile, with elastic bottom
    Protection covers, non sterile, with elastic bottom
    blu
    1470×1370×660 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 92.50
    SFr. 92.50
    1 * 10 ST
       SFr. 92.50
  • 129-1220
    Protection covers, sterile, with elastic bottom
    Protection covers, sterile, with elastic bottom
    blu
    1470×1370×660 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 119.00
    SFr. 119.00
    1 * 10 ST
       SFr. 119.00
Complementary Products
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Colore
    Descrizione
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 129-1215
    bianco
    Protection covers, non sterile, with elastic bottom
    1470×1370×660 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - 117.00 SFr.
  • 129-1210
    bianco
    Protection covers, non sterile, nylon Velcro® closure
    1270×710×1880 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - 150.00 SFr.
  • 129-1218
    bianco
    Protection covers, sterile, nylon Velcro® closure
    1270×710×1880 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - 186.00 SFr.
  • 129-1217
    giallo
    Protection covers, non sterile
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST - 176.00 SFr.
  • 129-1219
    bianco
    Protection covers, sterile, with elastic bottom
    1470×1370×660 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - 144.00 SFr.