ContactUsLinkComponent
Acetone ≥99.5% (by GC), liquido USP, BP, Ph. Eur., puro
Infiammabile
Irritante
Acetone ≥99.5% (by GC), liquido USP, BP, Ph. Eur., puro
Nome del fornitore:  PanReac AppliChem
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificati
undefined
Infiammabile
Irritante
Acetone ≥99.5% (by GC), liquido USP, BP, Ph. Eur., puro
Nome del fornitore:  PanReac AppliChem
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificati
Specifiche
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Solubility:
    Water
  • Refractive index:
    20/D 1,3591
  • Appearance:
    Liquid
  • Min. assay (G.C.):
    99,5%
  • Identity according to pharmacopoeias:
    Passes test
  • Density 25/25:
    ≤0,789
  • Density 20/20:
    0,790 - 0,793
  • Appearance of solution:
    Passes test
  • Acidity:
    Passes test
  • Alkalinity:
    Passes test
  • Insoluble matter in H₂O:
    Passes test
  • Non-volatile matter:
    0,004%
  • Reducing substance to KMnO₄:
    Passes test
  • Residual solvents (Ph. Eur./USP):
    Passes test
  • Methanol:
    0,05%
  • 2-Propanol:
    0,05%
  • Benzene:
    0,0002%
  • Other impurities:
    0,05%
  • Ethanol (G.C.):
    500 ppm
  • Water (H₂O):
    0,3%
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together