Buffer, di-Sodium hydrogen phosphate solution 0,066 M, pH 9,2, Supelco®
1.06587.1000
: Merck
:
- Tipo di tampone pH:fosfato
- Conf:1 L
- Temperatura di riferimento:20 °C
- Colore:neutro
- Descrizione:Soluzione di idrogenofosfato di disodio, (soluzione tampone stock) 1/15 mol/l
- M-Clarity quality level:MQ100
- Valore pH:9,2
Buffer stock solution 1/15 mol/l