Orders LinkContactUsLinkComponent
Flask, Digesdahl®
Flask, Digesdahl®
Flask, flat-bottom
Codice catalogo 458-0048
Nome del fornitore:   Hach
Flask, Digesdahl®
Codice catalogo 458-0048
Nome del fornitore:  Hach
Flask, Digesdahl®
Flask, Digesdahl®
Flask, flat-bottom
Price
SFr. 298.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specially designed glass flask for use with Digesdahl® digestion apparatus. Each flask is calibrated individually with a 100 ml (to contain) mark.
Specifiche
  • Descrizione:
    Flask, flat-bottom