Silver Standard Solution, for AAS, TraceCERT®, Supelco®
Argento, Ag, 1000 mg/l, 2% HNO₃, HDPE bottle, 250 mL
Nome del fornitore: Merck
Silver Standard Solution, for AAS, TraceCERT®, Supelco®
Codice catalogo SUPL39361-250ML
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
This silver standard solution prepared with high quality silver metal in 2% HNO3.
Certifications: ISO/IEC 17025 and ISO Guide 34. Traceable to NIST, SRM.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/l
- Matrice:2% HNO₃
- Tipo di conf.:HDPE bottle
- Conf:250 mL
- Componenti:Argento
- Simbolo:Ag
- Cat. No.:SUPL39361-250ML
- M-Clarity quality level:MQ300